ortho-Phosphorsäure ≥85%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
153154DEA 41 EUR InStock
153154D
ortho-Phosphorsäure ≥85%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Melting Pt: 28 °C
Dichte: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 85,0 %
Flüchtige Säuren Max. 0,0002 meq/g
Fe (Eisen) Max. 10 ppm
Pb (Blei) Max. 2 ppm
UV Durchlässigkeit (254 nm) (0,1 mol/l) Min. 80 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge