Ammoniumacetat ≥98,0%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
153164REA 63.9 EUR InStock
153164R
Ammoniumacetat ≥98,0%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Melting Pt: 114 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 136 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=7903b63bd52460b98c28450c41ffbd0dbfc3377d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 98,0%
pH-Wert (20 °C; 5%) 6,5 - 7,5
Fe (Eisen) Max. 1 ppm
Pb (Blei) Max. 1 ppm
UV Durchlässigkeit (254 nm) (1 mol/l) Min. 98,0%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge