Ammoniaklösung 32%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
153312KEA 42.9 EUR InStock
153312K
Ammoniaklösung 32%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Siedepunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60…–57.5 °C
Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Nichtflüchtige Rückstände Max. 20 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,2 ppm
Pb (Blei) Max. 0,05 ppm
UV Durchlässigkeit (215 nm) (1 mol/l) Min. 10 %
UV Durchlässigkeit (254 nm) (1 mol/l) Min. 97 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge