Schwefelsäure 50% (v/v) für die Bestimmung des in Wasser gelösten Sauerstoffs
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
160346NEA 122 EUR InStock
160346N
Schwefelsäure 50% (v/v) für die Bestimmung des in Wasser gelösten Sauerstoffs
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Siedepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt 49,75 - 50,25 V%
KMnO4 reduzierende Substanzen Max. 1 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge