Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-α-Terpineol ≥96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

16285.22 16285.36 16285.14
16285.22EA 55.2 EUR InStock
16285.22 16285.36 16285.14
(±)-α-Terpineol ≥96%
(±)-α-Terpineol
Purity: 96% CAS No.: 98-55-5 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.24 Flash Point: 90°(194°F) Physical Form: Liquid Density: 0.930 Refractive Index: 1.4830 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 31-32° Boiling Point: 210-219° Merck Reference: 14,9171 MDL No.: MFCD00001557

A naturally-occuring monoterpene alcohol


Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 210…219 °C
Melting Pt: 31…32 °C
Dichte: 0.930
Flash-Pt: 90 °C (194 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001557
CAS-Nummer: 98-55-5
EINECS: 202-680-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge