Elektrolytlösung, nicht wässrig, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
16398-250ML
16398-250MLEA 70.4 EUR InStock
16398-250ML
Elektrolytlösung, nicht wässrig, Supelco®
Elektrolyte Elektrodenfülllösungen
Lithiumchloridlösung wird für die Bestimmung von Erdalkalimetallspuren in Salzlaugen über die Ionenaustauschchromatographie mit Komplexbildner auf einer Kieselgel-Säule mit gebundener Iminodiessigsäure verwendet.
Sie kann auch zusammen mit N,N-Dimethylacetamid (DMAC) in der Größenausschluss-Chromatographie von Cellulose verwendet werden.
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1892f60572f2ccf711dd00c80addf1fc324d7c84&vid=1892f60572f2ccf711dd00c80addf1fc324d7c84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge