Cäsiumhydroxid 50% (w/w) , 99% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
16505.MZ 16505.NF
16505.MZEA 366 EUR InStock
16505.MZ 16505.NF
Cäsiumhydroxid 50% (w/w) , 99% (Metall-Basis)
Cesium hydroxide
Purity: 99% CAS No.: 21351-79-1 Molecular Formula: CsOH Formula Weight: 149.91 Physical Form: Liquid Density: 1.725 Appearance: Colourless Odour: Odourless UN No.: 2681 MDL No.: MFCD00010964
Formel: CsOH
Dichte: 1,725
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010964
CAS-Nummer: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02022
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge