Bis-(4-bromphenyl)-ether ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
16684.06 16684.14
16684.06EA 36.1 EUR InStock
16684.06 16684.14
Bis-(4-bromphenyl)-ether ≥99%
Bis(4-bromophenyl)ether
Purity: 99% CAS No.: 2050-47-7 Molecular Formula: C12H8Br2O Formula Weight: 328.01 Physical Form: Crystalline Appearance: White Melting Point: 56-60° Boiling Point: 338-340° MDL No.: MFCD00000095
Formel: C₁₂H₈Br₂O
MW: 328.00 g/mol
Siedepunkt: 338…340 °C
Melting Pt: 56…60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000095
CAS-Nummer: 2050-47-7
EINECS: 218-090-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge