Cobalt(II,III)oxid, Pulver, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1688-09EA 0 EUR InStock
1688-09
Cobalt(II,III)oxid, Pulver, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Cobalt(II,III)oxid
Formel: Co₃O₄
MW: 240.8 g/mol
Melting Pt: 895
MDL Number: MFCD00010939
CAS-Nummer: 1308-06-1
Merck Index: 13,02454
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge