Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ Protein G HP
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
17-0404-03 17-0404-01 17-0405-01 17-0405-03 29-0485-81
17-0404-03EA 446 EUR InStock
17-0404-03 17-0404-01 17-0405-01 17-0405-03 29-0485-81
Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ Protein G HP
Chromatographiesäulen
HiTrap™ Protein G HP Affinitätssäulen sind mit 1 oder 5 ml Protein G Sepharose™ High Performance vorgepackt zur Aufreinigung und Isolation von monoklonalem und polyklonalem IgG von Aszites, Serum und Zellkultur-Überstandmedien.
  • Können mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigkeitschromatographie-System, wie z. B. ÄKTAdesign™ oder FPLC™, betrieben werden
  • Säulenmaterial aus Polypropylen, das biokompatibel und nicht-interaktiv mit Biomolekülen ist
  • Die oberen und unteren Fritten sind aus porösem Polyethylen hergestellt
Lieferumfang: Wird mit einem Stopfen am Einlass und einem Schnappverschluss am Auslass geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge