Molekulargewicht-Marker für Protein und Peptide
Lieferant: GE HEALTHCARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
17-0445-01 17-0446-01
17-0445-01EA 405 EUR InStock
17-0445-01 17-0446-01
Molekulargewicht-Marker für Protein und Peptide
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
Für die genaue Bestimmung des Molekulargewichts von nicht gekennzeichneten Proteinproben durch den Vergleich mit sorgfältig ausgewählten Standards.
  • Klare, scharfe Banden für eine einfache Messung der Laufstrecken
  • Die Banden können visualisiert werden, indem Einfärbemittel wie Deep Purple™-Gesamtprotein-Färbemittel, Coomassie™ Brilliant Blue oder Silberfärbung verwendet werden
Bestellinformation: The peptide marker kit is supplied with six horse myoglobin peptides in one 2 mg vial. The LMW-SDS marker kit is supplied with six proteins in ten 575 µg vials. The HMW-SDS kit is supplied with five proteins in ten 175 µg vials. The HMW native marker kit is supplied with five proteins in ten 250 µg vials.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge