Pharmalytes® IEF carrier ampholytes
Lieferant: GE HEALTHCARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
17-0451-01 17-0452-01 17-0453-01 17-0455-01 17-0456-01
17-0451-01EA 857 EUR InStock
17-0451-01 17-0452-01 17-0453-01 17-0455-01 17-0456-01
Pharmalytes® IEF carrier ampholytes
Elektrophorese-Reagenzien Western Blotting Reagents
Pharmalyte® carrier ampholytes, prepared by the co-polymerization of glycine, glycylglycine, amines and epichlorohydrin, are available in five broad-range and four narrow-range pH intervals.
  • Carrier for high resolution isoelectric focusing (IEF)
  • Soluble in cold water and hot water
  • Stored at 2 to 8 °C
Pharmalyte® broad range can be used directly for agarose, Ultrodex or polyacrylamide gels and form linear gradients. Pharmalyte narrow range are intervals for special dedicated applications in polyacrylamide gels.
Each interval contains numerous ampholytes with a high buffering capacity per pH unit. Pharmalytes® carrier ampholytes form an extremely stable linear pH gradient and exhibit even conductivity across the gel.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..