Sepharose™ CL-4B Octyl Hydrophobic Interaction Chromatography Media
Lieferant: GE HEALTHCARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
17-0790-01
17-0790-01EA 769 EUR InStock
17-0790-01
Sepharose™ CL-4B Octyl Hydrophobic Interaction Chromatography Media
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Resins
Octyl-Sepharose™ CL-4B is a well-proven medium for hydrophobic interaction chromatography (HIC). Octyl immobilised on 4% cross-linked agarose.
  • Phenyl immobilized on 4% cross-linked agarose
  • Aromatic ligand
  • Stable in all commonly used aqueous buffers and additives such as 8 M urea and 6 M guanidine hydrochloride
  • Negligible volume variation due to changes in pH or ionic strength
Octyl Sepharose® CL-4B and Phenyl Sepharose® CL-4B are covalently coupled to a cross-linked 4% agarose matrix by ether linkage, resulting in hydrophobic gels with minimal leakage and no ionic properties.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..