Ficoll-Paque® PLUS and Ficoll-Paque® PREMIUM Centrifugation Media, Cytiva
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
17-5442-02 17-5442-03 17-5446-02 17-5446-52 17-1440-02 17-1440-03
17-5442-02EA 315 EUR InStock
17-5442-02 17-5442-03 17-5446-02 17-5446-52 17-1440-02 17-1440-03
Ficoll-Paque® PLUS and Ficoll-Paque® PREMIUM Centrifugation Media, Cytiva
Zelltrennmedien
Ficoll-Paque™ PREMIUM products are a range of sterile, ready to use density gradient media for the preparation of mononuclear cells.
  • Manufactured according to GMP and ISO 13485:2003 standards and the recommendations of the United States Pharmacopeia
  • Sterile and ready to use
  • Low levels of endotoxin (<0,12 EU/ml) secured and tested
  • Non cytotoxic
Sterile, ready to use reagents used to prepare mononuclear cell preparations from peripheral blood, bone marrow, and umbilical cord blood by density gradient centrifugation. Liquid physical state. ColorlessMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen f&uuml;r Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..