Anion exchange chromatography columns, HiTrap™ Q FF
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
17-5053-01 17-5156-01
17-5053-01EA 172 EUR InStock
17-5053-01 17-5156-01
Anion exchange chromatography columns, HiTrap™ Q FF
Chromatographiesäulen
Die Säule HiTrap™ Q FF ist vorgepackt mit Q Sepharose™ Fast Flow, und ist ein starker Anionenaustauscher für kleinvolumige Proteinaufreinigungen sowie das Screening von Bindungs- und Elutionsbedingungen.
  • Schnelle, einfache Ionenaustausch-Trennungen entweder allein oder seriell geschaltet
  • Hohe Flussraten und gutes Scale-up-Potenzial
  • Verwenden Sie einen schwachen Ionenaustauscher, wenn die Selektivität eines starken Ionenaustauschers nicht ausreichend ist
  • Kalkulierbares Scale-up
Dieses Harz besteht aus vernetzten 6 % Agarose-Perlen mit starken Anionenaustauschgruppen aus quartären Aminen und weist eine hohe chemische Stabilität auf, sodass bewährte CIP- und Desinfektionsprotokolle (Cleaning-in-Place) möglich sind. Die Perlengröße des Harzes von 90 µm ermöglicht schnelle Durchflussraten, sodass die Reinigung einfach skaliert werden kann.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge