Cation exchange chromatography columns, HiTrap™ SP FF
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
17-5054-01 17-5157-01
17-5054-01EA 172 EUR InStock
17-5054-01 17-5157-01
Cation exchange chromatography columns, HiTrap™ SP FF
Chromatographiesäulen
HiTrap™ SP FF ist vorgepackt mit SP Sepharose™ Fast Flow, und ist ein starker Kationenaustauscher für kleinvolumige Proteinaufreinigungen sowie das Screening von Bindungs- und Elutionsbedingungen.
  • Schnelle, einfache Ionenaustausch-Trennungen entweder allein oder seriell geschaltet
  • Hohe Flussraten und gutes Scale-up-Potenzial
  • Verwenden Sie einen schwachen Ionenaustauscher, wenn die Selektivität eines starken Ionenaustauschers nicht ausreichend ist
  • Kalkulierbares Scale-up
Q, SP, DEAE, and CM Sepharose™ Fast Flow are based on a robust, 6% highly cross-linked beaded agarose matrix with good flow properties and high loading capacities.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge