Affinity chromatography columns, HisTrap™ FF crude
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
17-5286-01 11-0004-58 29-0486-31
17-5286-01EA 748 EUR InStock
17-5286-01 11-0004-58 29-0486-31
Affinity chromatography columns, HisTrap™ FF crude
Chromatographiesäulen
HisTrap FF Crude-Säulen sind IMAC-Säulen mit hoher Bindungskapazität für die Aufreinigung His-markierter Proteine, wenn Skalierbarkeit erforderlich ist.
  • Hohe Bindungskapazität und niedrige Nickel-Leckage
  • Stellt zuverlässiges Einfangen von Histidin-markierten Proteinen in wiederholten IMAC-Reinigungen sicher
  • Mit einem breiten Sortiment an Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Denaturierungsmitteln und anderen Zusatzstoffen kompatibel
  • Einfache manuelle Bedienung mit einer Spritze, einer Pumpe oder einem Chromatographiesystem wie ÄKTAdesign oder FPLC
HisTrap FF Crude ist eine gebrauchsfertige Säule, vorgepackt mit vorgeladener Ni Sepharose 6 Fast Flow. Nach gründlichem Zellaufschluss ist es möglich, das ungeklärte Lysat ohne Vorzentrifugation und Filtration auf die Säule zu laden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge