Affinitätschromatographie-Medien, Ni Sepharose™ 6 Fast Flow
Lieferant: GE HEALTHCARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
17-5318-01 17-5318-02 17-5318-03 17-5318-06
17-5318-01EA 420 EUR InStock
17-5318-01 17-5318-02 17-5318-03 17-5318-06
Affinitätschromatographie-Medien, Ni Sepharose™ 6 Fast Flow
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Resins
Ni Sepharose™ 6 Fast Flow ist ein Bioverfahrensmedium dass die Vorteile von Ni₂₊ für die Reinigung von Histidin-markierten Proteinen mit den in der Industrie etablierten Eigenschaften der Sephaose Fast Flow-Plattform vereinigt.
  • Entwickelt für die Scale-up-Aufreinigung von Histidin-markierten Proteinen
  • Hohe Proteinbindungskapazität und minimales Austreten von Ni²⁺-Ionen
  • Als BioProcess-Medium erfüllt es industrielle Anforderungen für Versorgung, robuste Leistung und regulatorische Unterstützung (Sicherheit, Leistung und behördlich)
  • Erhältlich in praktischen vorgepackten HisPrep- und HisTrap-Säulenformaten
  • In gängigen wässrigen Puffern stabil - 0,1 M HCl, 0,1 M NaOH, 8 M Harnstoff
Die Kupplungschemie und der neuartige Ligand sind auf minimale Liganden- und Ni2₊-Leckage bei gleichzeitig hoher Kapazität ausgelegt. Ni Sepharose 6 Fast Flow ist in verschiedenen Großpackungsgrößen und praktischen vorverpackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung erhältlich. Als Mitglied der BioProcess-Medienreihe erfüllt Ni Sepharose 6 Fast Flow die industriellen Anforderungen mit Versorgungssicherheit und umfassender technischer und behördlicher Unterstützung.
Ni Sepharose 6 Fast Flow ist ein Teil der Cytiva-Reihe von IMAC-Chromatographiemedien für die Erfassung und Zwischenreinigung. Es besteht aus quervernetzten 6 % Agarose-Beads, die zur Reinigung von Histin-markierten Proteinen mit einem chelatbildenden, auf der Basismatrix immobilisierten Liganden modifiziert und mit Ni²⁺-Ionen vorgeladen sind.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge