Tubing Extension Set, Arium®
Lieferant: Sartorius
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H2O-ATES-P H2O-ATES-UP
171-1397EA 178 EUR InStock
171-1397 171-1398
Tubing Extension Set, Arium®
Wasserspender
Extension tubing set (4 m) for the Arium® Smart Station is designed to provide uncomplicated extension of the connection between the Arium® Smart Station and the connected water system.
  • Flexible extension enhances the working space
  • Extend the operating range up to 4 meters
  • Fast and reliable connnection
The extended tubing set is used for the Smart Station Ultrapure and Pure for uncomplicated extension of the standard supplied tubing set. With the extension set the operating range can be easily increased from 2 to 4 meters.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..