VWR®, Reinstwassersystem, G-Serie
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
171-1094EA 16500 EUR InStock
171-1094 171-1096 171-1095 171-1464 171-1465 171-1466
VWR®, Reinstwassersystem, G-Serie
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Dieses leistungsstarke und intuitive Laborwasser-Reinigungssystem macht aus Leitungswasser hochwertiges und konsistentes Reinstwasser vom Typ I und EDI-basiertem Typ II. Die Wasserqualität erfüllt oder übertrifft die Wassernormen ASTM, CLSI, CAP bzw. ISO Typ I.
  • Einfache und intuitive Wasserentnahme über den Dispenser oder die zentrale Steuerung
  • Zentrale Steuereinheit bestehend aus einem wasserdichten 8-Zoll-Touchscreen, der vollständige Kontrolle über die Systemleistung bietet
  • Ein Wassersystem kann mehrere Dispensereinheiten betreiben (“1 + N Modus")
  • Dispensieren mit Flussraten von bis zu 2 l/min und volumetrische Abgabe möglich
  • RFID-gekennzeichnete Verbrauchsmaterialien für einfachere Rückverfolgung von Lebensdauer und Leistung
  • Drahtloskommunikations-Option zur Steuerung mehrerer Dispenser und der zentralen Steuereinheit (optional erhältlich)
  • Echtzeit-TOC- und Widerstands-/Leitfähigkeitsüberwachung
  • Wichtige Informationen (Wasserqualität, Systemstatus, Warnungen) werden dem Anwender stets auf der Dispensereinheit und der zentralen Steuereinheit angezeigt (Daten werden für bis zu 2 Jahre gespeichert, herunterladbar)
Das Grafikdisplay des VWR-Wassersystems führt den Anwender durch den Systembetrieb sowie die Leistungsdaten, die Fehlersuche und die Wartung und kann für verschiedene Zugriffsebenen passwortgeschützt werden.
Anwendungen (Typ I - Reinstwasser): Vorbereitung der mobilen Phase für die HPLC; Herstellung von Reagenzienblindlösungen; Probenverdünner für GC, HPLC, ICP-MS, AA und andere Analyseverfahren; Herstellung von Puffern und Nährmedien für Säugetierzellkulturen; Herstellung von molekularbiologischen Reagenzien.
Anwendungen (Typ II - EDI-Wasser): Herstellung von chemischen und Bioreagenzien; Herstellung von Nährmedien; Herstellung von Lösungen für chemische Analysen (wie HPLC und ICP); klinische Analysesysteme; Spülung von medizinischen Geräten und Instrumenten; Serum- und Blutfraktionierung; Augenheilmittel
Zertifizierungen: Das VWR®-Wassersystem wird mit Konformitätsbescheinigung geliefert, welche bestätigt, dass das System nach den Standardarbeitsanweisungen (SOPs) gefertigt und im vollständig montierten Zustand getestet wurde, sowie mit einem Kalibrierzertifikat für die im System eingebauten Temperatur- und Widerstandsmessgeräte. Verbrauchsmaterialien werden automatisch mit einem Qualitätszertifikat geliefert. Die Produktionsstätte ist nach ISO 9001 (2015) und ISO 140001 zertifiziert.
Bestellinformation: Für ein vollständiges System müssen die Produktionseinheit und zwingend notwendiges Zubehör bestellt werden. Weiteres Zubehör und Verbrauchsmaterialien wie die Wandhalterung, Reinigungskartuschen und das Wireless-Upgrade-Kit sind separat erhältlich.
Bitte beachten Sie: Für das G5-System muss eine Einheit des RO-Packs 171-1276 (12 l/h) bestellt werden; für das G10-System müssen zwei Einheiten des RO-Packs 171-1276 (12 l/h) bestellt werden. Bitte bestellen Sie für das G15-System zwei Einheiten des RO-Packs 171-1277 (16 l/h).
Lieferumfang: VWR® G5 System Starter Setup (171-1464) beinhaltet 1 × VWR® G5 System mit TOC, 1 × 0,2 μm PES Endfilter für VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack, 1 × VWR® RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR® U Pack (niedriger TOC), 1 × VWR® Reinigungs pack , 1 × Auslaufschutz für VWR®, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR®, 1 × UV-Sanitisierungmodul für VWR® Tank, 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR®.
VWR® G10 System Starter Setup (171-1465) beinhaltet 1 × VWR® G10 System mit TOC, 1 × 0,2 μm PES Endfilter für VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack, 2 × VWR® RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR® U Pack (niedriger TOC), 1 × VWR® Reinigungs pack , 1 × Auslaufschutz für VWR®, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR®, 1 × UV-Sanitisierungmodul für VWR® Tank, 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR®.
VWR® G15 System Starter Setup (171-1466) beinhaltet 1 × VWR® G15 System mit TOC, 1 × 0,2 μm PES Endfilter für VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack, 2 × VWR® RO Pack, 16 L/H, 1 × VWR® U Pack (niedriger TOC), 1 × VWR® Reinigungs pack , 1 × Auslaufschutz für VWR®, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR®, 1 × UV-Sanitisierungmodul für VWR® Tank, 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR®.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
SERVICELEISTUNGEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge