Arsen(II)sulfid tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
17284.14 17284.06
17284.14EA 195 EUR InStock
17284.14 17284.06
Arsen(II)sulfid tech. 90%, technische Qualität
Arsen(II)sulfid
Purity: 90% CAS No.: 12044-79-0 Molecular Formula: As2S2 Formula Weight: 213.97 Physical Form: Powder Density: 3.5 Melting Point: ≈307° Boiling Point: 565° UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00049841
Formel: As₂S₂
Siedepunkt: 565 °C
Melting Pt: ∼307 °C
Dichte: 3,5
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049841
CAS-Nummer: 1303-32-8
UN: 1557
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00834
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge