Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chloraceton 96% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

173470010 173470250 173472500 173470050
173470010.EA 128 EUR InStock
173470010. 173470250. 173472500. 173470050.
Chloraceton 96% stabilisiert
Chloraceton


Formel: C₃H₅ClO
MW: 92.52 g/mol
Siedepunkt: 120
Melting Pt: –44.5 °C
Dichte: 1.16 g/cm³
Flash-Pt: 32 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000936
CAS-Nummer: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
UN: 1695
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,02131
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.1 % epoxidized soybean oil

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge