Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrapropylammoniumhydroxid 40% (w/w) in wässriger Lösung

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

17456.14 17456.22 17456.36
17456.14EA 84.5 EUR InStock
17456.14 17456.22 17456.36
Tetrapropylammoniumhydroxid 40% (w/w) in wässriger Lösung
Tetrapropylammonium hydroxide
CAS No.: 4499-86-9 Molecular Formula: C12H29NO Formula Weight: 203.37 Physical Form: Liquid Density: 0.99 Refractive Index: 1.3716 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 102° Beilstein Reference: 4207983 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009360


Formel: C₁₂H₂₉NO
MW: 203.37 g/mol
Siedepunkt: 102 °C
Dichte: 0.99
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009360
CAS-Nummer: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge