Natriumsulfit, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1777.1000EA 40.81 EUR InStock
1777.1000
Natriumsulfit, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Sodium sulphite
Formel: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Melting Pt: > 500 °C
Dichte: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003503
CAS-Nummer: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 95 %
Chloride (Cl) max. 0.02 %
Iron (Fe) max. 0.002 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm)Arsenic (As) max. 2
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge