Arsen(III)oxid, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
17971-10G
17971-10GEA 68.4 EUR InStock
17971-10G
Arsen(III)oxid, Supelco®
Arsen(III)oxid
Formel: As₂O₃
MW: 197.84 g/mol
Siedepunkt: 465
Melting Pt: 312
Dichte: 3.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003433
CAS-Nummer: 1327-53-3
EINECS: 215-481-4
UN: 1561
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,00844
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f85e8ff5571c8ecb4261be61af6efc13632cd31&vid=9f85e8ff5571c8ecb4261be61af6efc13632cd31&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge