Triammoniumdodecamolybdophosphat Hydrat, Reagenzqualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
17984.22 17984.36
17984.22EA 75.4 EUR InStock
17984.22 17984.36
Triammoniumdodecamolybdophosphat Hydrat, Reagenzqualität
Triammoniumdodecamolybdophosphat Hydrat
CAS No.: 54723-94-3 Molecular Formula: H12Mo12N3O40P.xH2O (x≈3) Formula Weight: 1876.35(anhy) Physical Form: Powder Density: 3.15 Appearance: Yellow Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00036312
Formel: H₁₂Mo₁₂N₃O₄₀P·H₂O
MW: 1894.36 g/mol
Melting Pt: Zersetzung
Dichte: 3.15
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150423
CAS-Nummer: 54723-94-3
EINECS: 234-714-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge