Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Membran-Flüssigkeitspumpen LIQUIPORT®

Lieferant: KNF

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

NF1.100FT.18S NF1.100KT.18RC NF1.100KT.18S NF1.100TT.18RC NF1.100TT.18S NF1.300FT.18RC NF1.300FT.18S NF1.300KT.18RC NF1.300KT.18S NF1.300TT.18RC NF1.300TT.18S NF100FT.18RC NF100FT.18S NF100KT.18RC NF100KT.18S NF100TT.18RC NF100TT.18S NF300FT.18RC NF300FT.18S NF300KT.18RC NF300KT.18S NF300TT.18RC NF300TT.18S NF1.100FT.18RC
224-0173EA 2233 EUR InStock
224-0173 181-0128 181-0124 181-0129 181-0125 224-0174 224-0175 181-0136 181-0132 181-0137 181-0133 181-3923 181-3922 181-0126 181-0122 181-0127 181-0123 181-3925 181-3924 181-0134 181-0130 181-0135 181-0131 224-0172
Membran-Flüssigkeitspumpen LIQUIPORT®
Pumpen Fass/Transferpumpen
These diaphragm liquid pumps work quietly and with little vibration to pump neutral and aggressive liquids. Application: Transferring liquids.

  • Good chemical resistance
  • Self priming
  • Maintenance free, protected against dry running
  • Standby mode
  • Maximum pressure limiting
  • Flow rate from 0,2 up to 3 L/min/Pressure head 10 mWg, suction head 3 mWg
  • Pump heads available in PP, PVDF or PTFE, diaphragms available in PTFE, valves in FFKM
  • Pressure head also available for 60 mWg on request
  • Flow rate can either be set manually (Version S) or both

S-Version:
Mit einstellbarer Fördermenge
Manueller Betrieb
Einstellbar von 10 bis 100%
Standby Modus
Maximaldruckbegrenzung

RC-Version:
Mit einstellbarer Fördermenge, wahlweise manueller Betrieb oder externe Steuerung
Diese Version beinhaltet alle Funktionen der S-Version und zusätzlich:
Analoge Ansteuerung 0 - 10 V von 0 - 100%
Start/Stopp Ansteuerung TTL-Kontakte
Ausgangssignal für Fehlermeldung
Kabel für externe Ansteuerung

With adjustable displacement quantity. Manual operation.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge