Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vakuum-Handpumpe, Nalgene®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

6131-0010 6131-0020 6132-0010 6132-0020 6133-0010 6132-2000 6132-3000
181-0434EA 143.25 EUR InStock
181-0434 181-9907 181-9902 181-9903 181-9904 181-0473 181-0474
Vakuum-Handpumpe, Nalgene®
Pumpen Vakuum-Handpumpen
With these sturdy pumps, a partial vacuum of 86 mbar can be reached very quickly and easily. The vacuum can be controlled with just the index finger. Vacuum is set via a lever on the pump. The pumps reach full pressure with just two priming strokes. Removable cover on exhaust port and trigger to release vacuum, so the pump does not need to be disconnected from the partial vacuum line for venting. Hose connection for standard hoses with 6,4 mm internal diameter. Complete with 60 cm transparent plastic tube.

Vakuum-Handpumpen ohne Manometer - PVC-Gehäuse
Saugvolumen 36 ml pro Hub und 480 mbar Überdruck am Auslassventil
Ökonomische Ausführung, ideal für den Einsatz im Freien und im Labor
Ohne Unterdruck-Manometer

Vakuum-Handpumpen mit Manometer, reparierbar - PVC-Gehäuse
Saugvolumen 15 ml pro Hub und 210 mbar Überdruck am Auslassventil bei 181-9902
Saugvolumen 36 ml pro Hub und 480 mbar Überdruck am Auslassventil bei 181-9903
Kann für Reparaturen oder zum Austausch interner Teile zerlegt werden
Mit Unterdruck-Manometer

Vacuum hand pumps with vacuum gauge, repairable - Zinc alloy housing
Suction volume 15 ml per stroke and 210 mbar overpressure at the outlet valve
Can be disassembled for repair, or to replace internal parts
Includes vacuum gauge

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge