Chemie-Vakuumpumpstände
Lieferant: VACUUBRAND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
20733000 733002 20737000
181-1048EA 3340 EUR InStock
181-1048 181-1049 181-1074
Chemie-Vakuumpumpstände
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Modell PC 101 NT und Modell PC 201 NT.
  • Ölfreies Vakuum bis ~1,5 und ~7 mbar
  • Im Lieferumfang enthalten: Chemie-Membranpumpen mit hoher Chemikalienbeständigkeit (Teile, die mit Medien in Kontakt kommen, bestehen aus PTFE-Verbindungen und ähnlichen Materialien)
  • Hohe Pumpenleistung bis nahe an den Enddruck, niedriges Endvakuum
  • Hohe Rückgewinnung von Lösungsmitteln
  • Mit analoger Vakuumanzeige und manueller Steuerung der Durchflussrate
Kostengünstige Vakuumpumpstände mit einer 2- bzw. dreistufigen Chemie-Membranpumpe. Die manuelle Durchflussregelung mit Manometer ermöglicht die einfache Regelung des Saugvermögens und damit des Vakuums. Kompakter Aufbau mit Abscheider (AK) und isoliertem Emissionskondensator (EK) für flexiblen und ortsungebundenen Einsatz.
Lieferumfang: Das Produkt wird mit Chemie-Vakuumpumpe, Abscheider an der Absaugseite, Emissionskondensator, Durchflusssteuerung und Vakuumanzeige geliefert.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge