Wasserstrahlpumpen nach Friedrichs-Antlinger
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
05580003
181-9401EA 107 EUR InStock
181-9401
Wasserstrahlpumpen nach Friedrichs-Antlinger
Pumpen Wasserstrahl-Vakuumpumpen
Duran®, mit Schlauchanschlüssen. Mit Spiraldüse. Für hohe Leistungen.
  • Wasserverbrauch 10 l/min bei 4 bar Wasserdruck
  • Sauggeschwindigkeit 400 ml/sec bei 4 bar Wasserdruck
  • Enddruck 16 mbar bei 4 bar Wasserdruck
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge