Zinc citrate dihydrate (≥31% Zn), Reagenzqualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
18129.A1
18129.A1EA 136 EUR InStock
18129.A1
Zinc citrate dihydrate (≥31% Zn), Reagenzqualität
Zinc citrate dihydrate
CAS No.: 5990-32-9 Molecular Formula: C12H10O14Zn3.2H2O Formula Weight: 610.35 (574.32anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 334° dec. Solubility: Soluble in dilute mineral acids and alkali hydroxides. Slightly soluble in water MDL No.: MFCD00150587
Formel: C₁₂H₁₄O₁₆Zn₃
Melting Pt: 334 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150587
CAS-Nummer: 5990-32-9
EINECS: 208-901-2
Merck Index: 14,10134
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge