Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 2 mol/l in THF, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

185071000 185078000
185071000.EA 84.4 EUR InStock
185071000. 185078000.
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex


Formel: C₂H₉BS
MW: 75.97 g/mol
Melting Pt: -27
Flash-Pt: –17 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013189
CAS-Nummer: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M
Loss on drying 4 % to 9 % (1 g, 105°C) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (on dry substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge