Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrabutylammoniumbromid 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

185680250 185681000 185685000 185680500 185680025
185680250.EA 27.9 EUR InStock
185680250. 185681000. 185685000. 185680500. 185680025.
Tetrabutylammoniumbromid 99+%
Tetrabutylammoniumbromid


Formel: C₁₆H₃₆BrN
Melting Pt: 100…104 °C
Dichte: 1,148 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011633
CAS-Nummer: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Water ≤1 %
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge