Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zinc trifluoroacetate hydrate

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

18686.14 18686.22
18686.14EA 93.4 EUR InStock
18686.14 18686.22
Zinc trifluoroacetate hydrate
Zinc trifluoroacetate hydrate
CAS No.: 207801-31-8 Molecular Formula: Zn(OOCCF3)2.xH2O Formula Weight: 291.40(anhy) Physical Form: Powder/chunks Sensitivity: Hygroscopic UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00061595


Formel: C₄H₂F₆O₅Zn
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061595
CAS-Nummer: 207801-31-8
ADR: ,
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge