Zinc diethyldithiocarbamate (17 - 19,5% Zn)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
18697.36
18697.36EA 44.6 EUR InStock
18697.36
Zinc diethyldithiocarbamate (17 - 19,5% Zn)
Zinc diethyldithiocarbamate
Formel: C₅H₁₁NS₂
Dichte: 1,48
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064798
CAS-Nummer: 14324-55-1
EINECS: 238-270-9
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge