Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Iodtrimethylsilan 95-97% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

187490050 187490250 187491000 187492500
187490050.EA 44.7 EUR InStock
187490050. 187490250. 187491000. 187492500.
Iodtrimethylsilan 95-97% stabilisiert
Iodtrimethylsilan


Formel: C₃H₉ISi
MW: 200.09 g/mol
Siedepunkt: 106 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.4 g/cm³
Flash-Pt: –31 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001028
CAS-Nummer: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 % (Ex I)
Stabilizer copper

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge