Tantal(V)methanolat
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
18839.06 18839.14
18839.06EA 174 EUR InStock
18839.06 18839.14
Tantal(V)methanolat
Tantal(V)methanolat
CAS No.: 865-35-0 Molecular Formula: C5H15O5Ta Formula Weight: 336.12 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 50° Boiling Point: 189°/10mm UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00058817
Formel: C₅H₁₅O₅Ta
Siedepunkt: 189 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 50 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058817
CAS-Nummer: 865-35-0
UN: 3181
ADR: 4.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge