Bimsstein, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1926.1000EA 120 EUR InStock
1926.1000
Bimsstein, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Pumice stone
Melting Pt: > 500 °C
MDL Number: MFCD00148147
CAS-Nummer: 1332-09-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Acid-soluble substances max. 6.0 %
Iron (Fe) passes test
Water Soluble Substances max. 0.20 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge