Methacrolein 90% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
196501000
196501000.EA 496 EUR InStock
196501000.
Methacrolein 90% stabilisiert, AcroSeal®
Methacrolein
Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 69 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –81 °C
Dichte: 0,847 g/cm³
Flash-Pt: –15 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006974
CAS-Nummer: 78-85-3
UN: 2396
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 to 0.5 % Hydroquinone
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge