1-Butylboronsäure, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
19667-5G
19667-5GEA 305 EUR InStock
19667-5G
1-Butylboronsäure, Supelco®
1-Butylboronsäure
Formel: C₄H₁₁BO₂
MW: 101.94 g/mol
MDL Number: MFCD00002106
CAS-Nummer: 4426-47-5
EINECS: 224-607-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge