Erythrosin B Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
198269-25G
198269-25GEA 59.7 EUR InStock
198269-25G
Erythrosin B Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Erythrosin B Dinatriumsalz
Formel: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
MDL Number: MFCD00144257
CAS-Nummer: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84be5218cd5911af8593cca43308b4f3414962ff&vid=84be5218cd5911af8593cca43308b4f3414962ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge