Kaliumsulfat, wasserfrei ≥99% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1B1106-1KGEA 311 EUR InStock
1B1106-1KG 1B1106-500G
Kaliumsulfat, wasserfrei ≥99% ACS
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1069 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Calcium < 0,01%
Chloride ≤ 0,001%
Schwermetalle ≤ 0,0005%
Insolubles ≤ 0,01%
Iron ≤ 0,0005%
Magnesium ≤ 0,005%
Stickstoff-Bestandteile ≤ 0,0005%
pH (5%, Wasser)@25°C 5,5 - 8,5
Purity ≥ 99%
Sodium ≤ 0,02%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge