YPD Medium flüssig für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1B1493-1LEA 176 EUR InStock
1B1493-1L
YPD Medium flüssig für die Biotechnologie
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Komplettes Medium für die Vermehrung von Hefen. Die Zusammensetzung von YPD ist wie folgt: 1% Hefeextrakt, 2% Pepton und 2% D-Glukose
pH (25 °C): 6,14 to 7,14
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge