Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Armenian Hamster IgG Isotype Control [clone: PIP] (APC (Allophycocyanin))

Lieferant: Tonbo Biosciences

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

20-4888-U100
20-4888-U100EA 194 EUR InStock
20-4888-U100
Armenian Hamster IgG Isotype Control [clone: PIP] (APC (Allophycocyanin))
Antikörper
The PIP immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The PIP immunolglobulin is specific for Glutathione S-transferase and can be used as an isotype control for Armenian Hamster IgG antibodies.

Type: Control
Antigen: Isotype Control
Clonality: Monoclonal
Clone: PIP
Conjugation: APC
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: N/A

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge