Aceton 99,5, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
20065.327EA 45.9 EUR InStock
20065.327 20065.293 20065.362 20065.464 20065.555 20065.470 20065.930 20065.950
Aceton 99,5, GPR RECTAPUR®
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Siedepunkt: 56.2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95.4 °C
Dichte: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=e42f85852579489db8cf68a147710248276677d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Related substances Passes test
Boiling point 56 - 56.7 °C
Density (20/4) 0.79 - 0.793
Evaporation residue Max. 20 ppm
Assay Min. 99.5 %
Acidity Passes test
Alkalinity Passes test
Appearance of solution Passes test
Insolubility in water Passes test
IR Spectrum Passes test
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 2 ppm
Water Max. 0.3 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge