Schraubverschlusskappen für Laborflaschen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
292400806 292401108 292401305 292401905 292402807
201-0000EA 25.2 EUR InStock
201-0000 201-0001 201-0002 201-0003 201-0004
Schraubverschlusskappen für Laborflaschen, DURAN®
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PBT, rot, mit PTFE-beschichteten Dichtungen.
  • Für DIN-GL-Gewinde
  • Temperaturbeständig bis 180 °C
  • Autoklavierbar, heißluftsterilisierbar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge