Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Schliffmanschetten für Normschliffe

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

201-0027EA 20.3 EUR InStock
201-0027 201-0028 201-0025 201-0026 201-0029 201-0030 201-0031 201-0032 201-0033 201-0034 201-0035
VWR®, Schliffmanschetten für Normschliffe
Normschliff-Manschetten und Faltenbälge Schliffmanschetten
PTFE, 0,05 mm stark.

  • Very good chemical resistance
  • Gas, liquid and vacuum-tight (to 0,1 mbar)
  • Temperature resistant from −200 to +280 °C

For fitting onto standard ground cones. Easily detachable and suitable for repeated use. Joint grease is not needed.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge