Klemmen für Normschliffkegel, Federstahl, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
290300202 290300305 290300408 290300605 290300708 290300802 290300905 290301104
SCOT290300202EA 5.5 EUR InStock
SCOT290300202 201-0385 SCOT290300408 201-0386 201-0387 201-0388 201-0389 201-0140
Klemmen für Normschliffkegel, Federstahl, DURAN®
Klemmen Schliffklemmen
Edelstahl. Für festen und sicheren Sitz von Kegelschliffverbindungen.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, korrosionsbeständig
  • Ideal für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen
  • Formstabil, einfache Montage und Demontage
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge