Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Mehrfachverteiler für Kanister, S-Gewinde mit GL-Gewindeanschlüssen, BOLA

Lieferant: Bohlender

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

D760-16 D760-24
201-0292EA 182 EUR InStock
201-0292 201-0291
Mehrfachverteiler für Kanister, S-Gewinde mit GL-Gewindeanschlüssen, BOLA
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PTFE.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Autoklavierbar (121 °C)

Schraubkappe aus glasfaserverstärktem PTFE passend für Behälter mit S 55- oder S 60-Gewinde. Beweglicher Verteilerkörper mit GL-Anschlusshälsen aus PTFE. Zum Entnehmen und Einfüllen aggressiver oder reiner Flüssigkeiten und zum Einführen von Schläuchen, Rohren und Sonden in Behälter.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge