Diamant-Schreiber
Lieferant: USBECK Laborgeräte
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5240 5241
201-0391EA 31.8 EUR InStock
201-0391 201-0392
Diamant-Schreiber
Schreibstifte Tintenschreiber
Diamantspitze in Metallfassung.
  • Mit Holzgriff oder in Kugelschreiberform verfügbar
  • Nicht zum Ritzen geeignet
  • 140 mm lang
Zum Beschriften von Glas- und Metalloberflächen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge